217669
Anti-CD28 Mouse mAb (ANC28.1/5D10)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone ANC28.1/5D10
Sinônimo(s):
Anti-CD28 Antibody, CD28 Detection Antibody, Mouse Anti-CD28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ANC28.1/5D10, monoclonal
Ensaio
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
forma
liquid
contém
500 μg/mL gentamycin sulfate as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD28(940)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
61st Forum in Immunology. 1995. Res. Immunol.146, 127.
Jenkins, M.K., and Johnson, J.G. 1993. Curr. Opin. Immunol.5, 361.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1