208748
Calpain-1 Substrate, Fluorogenic
An internally quenched fluorogenic substrate peptide derived from the calpain-1 cleavage site of α-spectrin.
Sinônimo(s):
Calpain-1 Substrate, Fluorogenic, μ-Calpain Substrate, Fluorogenic, H-K(FAM)-EVY~GMMK(DABCYL)-OH
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
fluorescência
λex ~490 nm
λem ~518 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A sensitive and specific substrate for calpain-1
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1