208721
ALLM
Cell permeable inhibitor of calpain I (Ki = 120 nM), calpain II (Ki = 230 nM), cathepsin B (Ki = 100 nM), and cathepsin L (Ki = 600 pM).
Sinônimo(s):
ALLM, Calpain Inhibitor II
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
chave InChI
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
calpain-1
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Banik, N.L., et al. 1992. Neurochem. Res.17, 797.
Koohmaraie, M. 1992. Biochemie74, 239.
Pinter, M., et al. 1992. Biochemistry31, 8201.
Shenoy, A.M., and Brahmi, Z. 1991. Cell. Immunol.138, 24.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib.3, 195.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1