196878-M
(±)-Bay K 8644
Synthetic dihydropyridine derivative that acts as an active Ca2+ slow channel agonist in neuroendocrine, muscle, thyroid and other cell types.
Sinônimo(s):
(±)-Bay K 8644, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2ʹ-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
L-type Ca2+ channel
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Weigl, L.G., et al. 2000. J. Physiol.525 (pt. 2), 461.
Vannier, C., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, L201.
Bechem, M., and Hoffmann, H. 1993. Pflugers Arch. 424, 343.
Triggle, D.J., and Rompe, D. 1989. Trends Pharmacol. Sci. 10, 507.
Takasu, N., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.143, 1107.
Tagliatela, M., et al. 1986. Brain Res.381, 356.
Franckowiak, G., et al. 1985. Eur. J. Pharmacol.114, 223.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1