Documentos Principais
1.94524
Supelco
2-propanol
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.94524.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94524.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94524.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup