Documentos Principais
1.93625
Supelco
Nitrato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KNO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1