Documentos Principais
1.93624
Supelco
Fosfato de sódio monobásico
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
156.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161706
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1