Documentos Principais
1.93407
Supelco
Peróxido de hidrogênio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93407.0521: 500ML, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1