Documentos Principais
1.93287
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Lithium chloride
About This Item
Fórmula linear:
LiCl
Número CAS:
Peso molecular:
42.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
pf
605 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93287.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1