Documentos Principais
1.93213
Supelco
Di-hidrogenofosfato de amônio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)H2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
115.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1