Documentos Principais
1871-80125
Millipore
Frasco NovaSeptum®
125mL With Millex Air Vent
Sinônimo(s):
General sampling, bottle, 125 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
1.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
125 mL sample volume
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrição geral
A amostragem única de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com o frasco NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análise química, análise de pH e aplicações de fermentação, além de aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Aplicação
Testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análises químicas, análises de pH e aplicações de fermentação
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação gama mínima de 25 kGy de acordo com a norma ISO 11137
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany