Documentos Principais
178670
Millipore
D(–)Arabinose
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Sinônimo(s):
D(–)Arabinose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature (20°C). Stock solutions are for up to 6 months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3