178196
α1-Antichymotrypsin, Human Plasma
Acute-phase protein present at ~45 mg/100 ml in plasma.
Sinônimo(s):
α1-Antichymotrypsin, Human Plasma, α₁-Achy, α₁-1X, α₁-1X-Glycoprotein
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
solid
atividade específica
≥85%, pH 7.4, 25 °C (using Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA as substrate, inhibition of cathepsin G)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
aqueous buffer: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chymotrypsin-like serine proteases
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Rayford, A., et al. 1992. J.Neurochem.58, 88.
Travis, J., et al. 1978. Biochemistry17, 5651.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3