Key Documents
16-293
Sigma-Aldrich
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor 488
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Akt1(11651)
Especificidade
Recognizes Akt1/PKBα > Akt2/PKBβ (30%) > Akt3/PKBγ (weak to none) based on immunoblot analysis using 100ng recombinant fusion protein for each isoform.
Imunogênio
GST-fusion protein corresponding to residues 1-149 of human Akt1. Clone SKB1.
Aplicação
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor 488 is an antibody against Akt/PKB for use in FC, IC, IF & WB.
Qualidade
Routinely evaluated by Immunocytochemistry and Flow Cytometry
Descrição-alvo
60 kDa
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Chanya Inprasit et al.
International journal of molecular medicine, 45(3), 779-792 (2020-01-11)
Obesity is a global health problem affecting the general population. Acupoint catgut embedding (ACE) is an alternative treatment that involves the implantation of absorbable catgut suture at acupoints. The transient receptor vanilloid member 1 (TRPV1) is a calcium ion channel