16-282
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, Magnetic Bead Conjugate
clone 4G10®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
(Lane 2).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: DO NOT FREEZE
Nota de análise
NIH3T3 whole cell lysate stimulated with 50 ng/mL PDGF (5 minutes)
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2