16-227
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
nitration (Tyr)
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.