1590-OP
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40%, premixed powder, 19:1 ratio, Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing.
About This Item
Nível de qualidade
forma
free flowing powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3