Documentos
1.52007
Supelco
Coluna de HPLC Chromolith® FastGradient RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) 50-2
L × I.D. 50 mm x 2 mm HPLC column
Sinônimo(s):
Chromolith® RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Materiais
PEEK column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
200 bar pressure
45 °C max. temp.
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5 cm × 2 mm
matriz
monolithic silica
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de poro
1.5 μm macroporosity
13 nm mesoporosity
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Todas as colunas Chromolith® são feitas de sílica monolítica com uma estrutura de poro bimodal característica.
As colunas Chromolith® FastGradient RP-18 com endcapping 50-2 têm macroporos com 1,5 μm de diâmetro, proporcionando uma eficiência de coluna de mais de 100.000 placas/metro. Os mesoporos são de 13 nm (130 Å), a modificação de superfície é de octadecilsilano, com completa substituição dos grupos silanol (endcapping). As colunas com endcapping Chromolith® FastGradient RP-18 com endcapping 50-2 se enquadram na Classificação USP L1. A eficiência da coluna é comparável a uma coluna de partículas totalmente porosa com tamanho de partícula de 3 a 4 μm. As colunas 50-2 com endcapping Chromolith® FastGradient RP-18 são perfeitamente adequadas para aplicações de LC-MS.
A dimensão da coluna de 50 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro interno é a melhor opção para rápida separação em qualquer sistema U/HPLC.
A revolucionária, sílica monolítica com a sua combinação única de macroporos e mesoporos permite:
  • Separações rápidas a uma pressão de retorno da coluna muito baixa
  • Tolerância elevada de matriz, permitindo economia de tempo e custos com fluxos de trabalho simplificados
  • Economia de custos devido à vida útil prolongada da coluna
  • Conexão de colunas, gradientes de fluxo e o uso de fases móveis com maior viscosidade
As colunas de guarda recomendadas são:
Cartuchos de guarda Chromolith® RP-18 com endcapping 5-2 (3 peças) [1.52009] com o suporte de cartucho de guarda Chromolith® (kit) 5 mm x 2 mm [1.52004]
O acoplador de coluna Chromolith® pode ser utilizado para aumentar significativamente a eficiência de separação das colunas Chromolith® acoplando várias colunas em série (até 100.000 placas/por coluna). [1.51467]
Saiba mais:
Brochura: Supere suas separações em qualquer sistema. Colunas de HPLC de sílica monolíticas Chromolith®
Todas as colunas de HPLC Supelco, incluindo as colunas monolíticas Chromolith®, são totalmente compatíveis com todos os instrumentos de HPLC e UHPLC.
Produtos de HPLC Supelco: A melhor opção para qualquer instrumento de LC
Nota de análise
Aspecto: passa no teste
Pressão: ≤ 30 bar
Desempenho (antraceno)
Pratos teóricos (N/m) (antraceno): ≥ 100000
Fator de capacidade (antraceno): 3,6-4,3
Fator de cauda (USP): 0,86%-1,30%
Seletividade
fator de separação (antraceno/progesterona): 2,30-2,60
Informações legais
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany