1.50858
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 10 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
21.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 10 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 20000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 1.5 - 3.5