Documentos Principais
14-801-M
Sigma-Aldrich
Tec Protein, activated, 10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
peso molecular
Mw 57 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... TEC(100124696)
Descrição geral
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Tec amino acids 174-end. Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP and MgAc removed by gel filtration.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: Tec
Embalagem
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-801M when ordering the 250μg size.
forma física
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5 mM β-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4. Frozen solution.
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2