1.46777
Phosphate Buffer Solution
bottle of, ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Phosphate buffer, buffer
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
Características
closure type screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
500 mL , filling volume
pH
7.2 ± 0.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for