14-476-M
Cdk7/Cyclin H/MAT1 (CAK complex) Protein, active, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human Cyclin H untagged & recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
CDKN7, Cell division protein kinase 7, MO15, STK1, Serine/threonine-protein kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
forma
liquid
prazo de validade
1 yr
peso molecular
Mw 37.8 kDa (cyclin H)
Mw 39.9 kDa (cdk7)
Mw 62.8 kDa (MAT1)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CDK7(1022)
Descrição geral
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1 Target Sub-Family: CMGC
Complex of recombinant full length human cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human cyclin H untagged and recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag Product Source: All are expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Cdk-activating kinase (CAK) is a trimeric complex composed of cyclin-dependent kinase 7 (Cdk7), cyclin H, and RING finger protein Methionine Adenosyltransferase 1 (MAT1). Cyclin H activates Cdk7, while MAT1 plays a role in influencing the substrate specificity of the complex.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2