Documentos Principais
1.25157
Millipore
Eshmuno® CPX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 5 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, 5ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
descrição
8 x 100mm ESHMUNO®
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
volume
5 mL
Grupo ativo da matriz
Polyvinyl Ether
tamanho médio de partícula
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacidade
~120 mL, resin binding capacity
temperatura de transição
flash point 35 °C
densidade
1 g/cm3
aplicação(ões)
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Características e benefícios
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Embalagem
Plastic bag(s)
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C