Documentos Principais
1.25142
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.6 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Eshmuno®
forma
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
Grupo ativo da matriz
Polyvinyl Ether
tamanho médio de partícula
85 μm
capacidade
~50 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
mixed mode
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
5 x 30 mm
Características e benefícios
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany