Documentos Principais
12-457
Sigma-Aldrich
MYPT1 (654-880)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Ensaio
≥70% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... PPP1R12A(4659)
Descrição geral
Origem do produto: expresso em células de E. coli
Proteína substrato ROK correspondente aos aminoácidos 654-880 do MYPT1 humano com um marcador GST N-terminal. MW = 60 kDa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alvo da proteína: miosina fosfatase
Qualidade
Avaliado rotineiramente como substrato em um ensaio de proteína quinase.
forma física
Tris-HCl 100 mM pH 8,0, NaCl 200 mM, glutationa 10 mM e leupeptina 5μg/ml. Solução congelada.
Armazenamento e estabilidade
1 ano a -20°C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima, centrifugue o frasco antes de remover a tampa.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
G Totsukawa et al.
The Journal of cell biology, 144(4), 735-744 (1999-02-26)
It has been demonstrated previously that during mitosis the sites of myosin phosphorylation are switched between the inhibitory sites, Ser 1/2, and the activation sites, Ser 19/Thr 18 (Yamakita, Y., S. Yamashiro, and F. Matsumura. 1994. J. Cell Biol. 124:129-
J Feng et al.
The Journal of biological chemistry, 274(52), 37385-37390 (1999-12-22)
It is clear from several studies that myosin phosphatase (MP) can be inhibited via a pathway that involves RhoA. However, the mechanism of inhibition is not established. These studies were carried out to test the hypothesis that Rho-kinase (Rho-associated kinase)
Yi-Ju Lee et al.
Journal of cellular physiology, 220(2), 476-484 (2009-04-25)
Cellular responses are determined by a number of signaling cues in the local microenvironment, such as growth factors and extracellular matrix (ECM). In cultures of mammary epithelial cells (MECs), functional differentiation requires at least two types of signal, lactogenic hormones