124033
Akt Inhibitor XVI, AT7867
Sinônimo(s):
Akt Inhibitor XVI, AT7867, p70S6K Inhibitor III, 4-(4-Chlorophenyl)-4-(4-(1H-pyrazol-4-yl)-phenyl)-piperidine, PKA Inhibitor XIV, S6K1 Inhibitor III, Chlorophenyl-pyrazolyl-phenyl-piperidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Saxty, G., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 2293.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3