Documentos Principais
1.15265
Supelco
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
Sinônimo(s):
Heating bath fluid
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41103715
Número do índice EC:
500-075-4
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
viscosidade
~330 mPa.s(20 °C)
Viscosidade cinemática
220-280 cSt(23 °C)
temperatura de transição
flash point >290 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 23 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
chave InChI
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
Nota de análise
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1