1.12237
Manganese
powder 99+
Sinônimo(s):
Manganese
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
Número do índice EC:
231-105-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
potência
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
2061 °C
pf
1246 °C
densidade
7.4 g/cm3 at 19 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2