110145
D-erythro-Sphingosine, N-Acetyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Sinônimo(s):
D-erythro-Sphingosine, N-Acetyl-, C₂ Ceramide
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
chave InChI
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits cell growth and induces apoptosis in HL-60 cells
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Cifone, M.G., et al. 1994. J. Exp. Med.180, 1547.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3125.
Bielawska, A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 26226.
Obeid, L.M., et al. 1993. Science259, 1769.
Ballou, L.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 20044.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3