Documentos Principais
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
Sinônimo(s):
Fluorescent indicator F₂₅₄
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171501
Número do índice EC:
271-896-0
NACRES:
NA.21
Formulário
solid
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
pf
1500 °C
solubilidade
<0.1 g/L
densidade
4.0 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1450 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
chave InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Replaces: 9182-1; 9182
Nota de análise
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3