Key Documents
1.08782
Supelco
Zinc
sticks
Sinônimo(s):
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
Número do índice EC:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥99.9% (complexometric)
Nível de qualidade
forma
sticks
traços de cátion
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
sticks, triangular cross section about 8 mm for analysis EMSURE®
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3