Documentos Principais
1.07046
Supelco
Dimetilsulfóxido
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup