1.06107
Absorption tube for H₂O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
About This Item
Código UNSPSC:
41104911
NACRES:
NB.51
tamanho de poro
0.3 nm average diameter (with indicator)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)