Documentos Principais
1.05988
SAFC
D-Manitol
fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Manitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721898
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número E:
E421
Número do índice EC:
200-711-8
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
temperatura de autoignição
410 °C
potência
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
tamanho de partícula
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
290-295 °C/4 hPa
pf
167-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O manitol é amplamente utilizado em formulações farmacêuticas e aplicações alimentícias, principalmente como diluente e agente de volume em formulações orais sólidas, como comprimidos. Para manitois com propriedades de compressão direta ou para um produto desenvolvido especificamente para granulação úmida, explore a linha de produtos Parteck®.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um açúcar-álcool de sabor doce. Usado em estudos de inibição de doçura.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1