Documentos Principais
1.05092
Supelco
Potassium peroxodisulfate
for analysis (<= 0.001% N) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-781-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
forma
solid
potência
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
100 °C (decomposition)
densidade
2.48 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1150 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Entire chloride: ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1