Documentos Principais
1.04394
Supelco
n-Hexane
About This Item
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Prepsolv
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
25000 mg/kg LD50, oral (rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Lim. expl.
1.0-8.1 % (v/v)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤5.0 mg/L
transmitância
220 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C/1013 hPa
pf
-94.3 °C
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Aplicação
for preparative chromatography Prepsolv
Armazenamento e estabilidade
Store at +5°C to +30°C.
Nota de análise
Purity (GC):≥ 95.0 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Informações legais
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C