1.04227
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590)
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
4.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
70 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C27H35N3.4ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
chave InChI
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Identity
- Bromide:
passes test
- chloride: passes test
- Zinc: passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 630 - 635 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 810
Crystal violet: ≤ 4 %
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 ° C/0.05 mm Hg/ 3h): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3