Documentos Principais
1.02521
Supelco
Hexanitrocobaltato(III) de sódio
[sodium cobalt(III)nitrite] for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hexanitrocobaltato(III) de sódio, Nitrito de sódio e cobalto(III), cobaltinitrito de sódio
About This Item
Fórmula linear:
Na3[Co(NO2)6]
Número CAS:
Peso molecular:
403.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-077-7
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Formulário
powder
Impurezas
≤0.02% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220 °C
densidade volumétrica
480 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Co].[Na+].[Na+].[Na+].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-]
InChI
1S/Co.6HNO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/h;6*(H,2,3);;;/q;;;;;;;3*+1/p-6
chave InChI
MUTOTFDDGIZNIK-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
  • Síntese one-pot de nanofolhas compostas de hidróxido de cobalto e grafeno (Co/G NSs) para oxidação de água eletrocatalítica.: Este artigo apresenta um estudo sobre o uso de hexanitrocobaltato (III) de sódio em um método de síntese one-pot para a produção de nanofolhas compostas de hidróxido de cobalto e grafeno. Esses compósitos mostram um potencial significativo para aplicações na oxidação eletrocatalítica da água, destacando sua importância na conversão de energia e nas tecnologias de armazenamento (Mehmood R et al., 2018).
  • Nitrosação com hexanitrocobaltato (III) de sódio.: Esta pesquisa discute o uso de hexanitrocobaltato (III) de sódio como reagente para o processo de nitrosação. Ela fornece percepções valiosas sobre a aplicação desse composto na síntese orgânica, demonstrando sua eficácia na introdução de grupos nitrosos em moléculas orgânicas, o que é fundamental para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos e agroquímicos (Stefane B et al., 1997).
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,02%
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Adequação para determinação de potássio: passa no teste
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3