About This Item
Código UNSPSC:
41115311
NACRES:
SG.01
Produtos recomendados
compatibilidade
for use with Spectroquant® Pharo 100
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pharo 100 Spectroquant®
The Halogen lamp module in the Spectroquant Pharo 100 can easily be replaced if necessary. Only use the lamp that is intended for use with your instrument. For other Photometers please choose the respective lamp.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13