1.00605
Bromine Test
photometric, 0.020-10.00 mg/L (Br2), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
bromine
faixa de medição
0.020-10.00 mg/L (Br2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Spectroquant® Bromine Reagent Test allows the accurate determination of the bromine concentration in water samples and disinfectant solutions.
Method applied: In weakly acidic solution, free bromine reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2