100105
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis
A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Sinônimo(s):
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, Calcimycin
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
chave InChI
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mitochondrial ATPase
Advertência
Nota de preparo
Outras notas
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3