1.00088
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chlorine reagent Cl₂-3 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 600 tests
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
6.5-7.5 (20 °C in H2O)
p.e.
100 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
- Experimental study on mine water purification mechanism for broken coal and rock masses in the underground reservoir of ecologically vulnerable mining area.: Focuses on the purification processes of mine water in fragile ecological zones, using methods including chlorination, to manage pollution and improve water quality (Wang et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Preparation of a standard solution for total chlorine