Documentos Principais
09-279
Sigma-Aldrich
Anti-20S proteasome subunit β6 Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
C5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rabbit
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMB6(5694)
Especificidade
Recognizes proteasome subunit β6
Imunogênio
Peptide corresponding to residues 185-198 of human proteasome subunit β6 conjugated to KLH.
Aplicação
Detect 20S proteasome subunit β6 using this Anti-20S proteasome subunit β6 Antibody validated for use in WB, IH.
Research Category
Protein Trafficking
Research Sub Category
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descrição-alvo
26 kDa
forma física
100 µL of purified antiserum in PBS containing 0.01M sodium azide. Dilute to working strength with phosphate buffered saline pH 7.2-7.4.
Serum
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at -20°C from date of shipment for up to 12 months.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2