07-369-I
Anti-dimethyl Histone H3 Antibody (Lys36)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys36)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot imunoprecipitated dimethyl Histone H3 (Lys36) in HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H3 (Lys36) in 10 µg HeLa acid extract and demonstrated a loss of signal in 0.5 µg of unmethylated recombinant Histone H3.
Descrição-alvo
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1