07-2189
Anti-CAPZIP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
RCSD domain containing 1, capZ-interacting protein, Protein kinase substrate CapZIP, protein kinase substrate MK2S4, RCSD domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... RCSD1(92241)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected CAPZIP on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1