07-2129
Anti-phospho-Abi-1 (Ser225) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
monkey, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer225)
Informações sobre genes
human ... ABI1(10006)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abi-1 in 10 µg of EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Descrição-alvo
55 kDa calculated.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1