07-2119
Anti-phospho-RalA Antibody (Ser194)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ras-related protein Ral-A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer194)
Informações sobre genes
human ... RALA(5898)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-RalA in PANC10.05 cell lysate. Peptide inhibition was observed with the addition of phospho peptides but not with the addition of non-phospho peptides.
Descrição-alvo
Nota de análise
PANC10.05 cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1