07-1585
Anti-HIF-1-alpha Antibody, hydroxyproline (Pro402)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, Class E basic helix-loop-helix protein 78, bHLHe78, Member of PAS protein 1, PAS domain-containing protein 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIF1A(3091)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HIF-1-alpha on 10 µg of FeCl2 treated HIF-1-alpha recombinant proteins.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
FeCl2 treated HIF-1-alpha recombinant proteins