07-1520
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, horse, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer501/pSer503)
Informações sobre genes
human ... GRB10(2887)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1