07-1436
Anti-PDGF-AA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Platelet-derived growth factor alpha, Platelet-derived growth factor alpha chain, Platelet-derived growth factor alpha polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFA(5154)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 0.5 μg/mL dilution of a previous lot allowed detection (in direct ELISA) of 0.2-0.4 ng/well when human PDGF-AA is used to coat the plate.
Neutralization: To yield ½ maiximal inhibition (ND50) of the biological activity of hPDGF-AA (5.0 ng/mL), a concentration of 0.05-0.07 μg/mL of a previous lot of this antibody was required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PDGF-AA on 10 μg of C2C12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
C2C12 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3